Learn More
Tebuconazole, TRC
Code produit 30135508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135508 25 mg 25mg
30132779 10 g 10g
17965115 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135508 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT01300025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107534-96-3
Formule moléculaire C16H22ClN3O
Poids moléculaire (g/mol) 307.82
Synonyme 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-α-(1,1-dimethylethyl)- (9CI, ACI), 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-, (±)- (ZCI), α-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol (ACI), (±)-Tebuconazole, 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazole-1-yl-methyl)pentane-3-ol, Atlas, BAY-HWG 1608, Corail, Dedalus 25 WDG, Elite, Elite (fungicide), Ethyltrianol, Etiltrianol, Fenetrazole, Folicur, Folicur 200CE, Folicur 200EC, Folicur 3.6F, Gelseal, Gelseal (fungicide), Greenseal, Hao Li-ke, Helicur 250EW, Horizon, Horizon (fungicide), Horizont, HWG 1608, Microban S 2142, Microban TZ, Miresa, Monsoon, ONLY ONE Flowable, Orius, Orius (fungicide), Orius 25EC, Preventol A 8, Raxil, Raxil 2DS, Raxil Ultra, Rival 200EC, Riza, Rosacur, S 2142, Silvacure, Sparta, Sparta 250EW, Tebu 250EW, Tebu 60, Tebuconazole, Terbutrazole, Timbertreat T
Nom IUPAC 1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]pentan-3-ol
SMILES CC(C)(C)C(O)(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2cncn2
Spécification
Nom chimique ou matériau Tebuconazole
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(21,10-20-12-18-11-19-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3
Poids de la formule 307.1451