Learn More
Techne™ Étalonneur à bloc sec portatif / sur le terrain Tecal 425°F
Description
- Chauffage et refroidissement rapides
- Plage de températures de 45°C en dessous de la température ambiante jusqu’à 425°C
- Le contrôle numérique assure l’uniformité et la stabilité de la température
- Gérez facilement toutes les fonctions d’étalonnage à l’aide de l’interface RS-232
- Cet étalonneur thermique à bloc sec, portatif et léger, est idéal pour une utilisation sur le terrain
- Il peut être utilisé avec une large gamme d’inserts (non inclus) avec différents puits de dimension pour correspondre à de nombreuses tailles de sondes
- Les caractéristiques de sécurité comprennent un ventilateur de refroidissement automatique et un système de coupure en cas de surchauffe, qui éteint les éléments chauffants en cas de panne ou de dépassement de la température de fonctionnement maximale
- Température max. : 797°F
- Précision de la température : ±0,54°F (±0,30°C)
- Taux de chauffage : 12 minutes de 68° à 752°F (20° à 400°C)
- Taux de refroidissement : 21 minutes de 752° à 182°F (400° à 100°C)
- Dimensions : (17 x 27 x 25,5 cm)
Specifications
Specifications
| Type de produit | Étalonneur à bloc sec portatif / sur le terrain |
| Alimentation électrique | 230 VCA, 50/60 Hz |
| Comprend | Insérez l’outil de retrait de l’adaptateur, le kit logiciel avec le câble RS-232 et le cordon d’alimentation |