Learn More
Unity Lab Services™ Programme d’entretien Tech Direct pour les agitateurs Thermo Scientific
Description
- Service continu d’assistance après la garantie d’usine avec une assistance à distance améliorée et une maintenance préventive annuelle
- 3 jours ouvrables de temps de réponse (peut varier en fonction de l’emplacement) pour la maintenance corrective
- Réduction de 15 % sur les tarifs facturables pour la main-d’œuvre d’ingénieur et les pièces de rechange certifiées par l’usine pour une visite de maintenance corrective sur site.
- Une visite de maintenance préventive planifiée, y compris un kit de maintenance préventive (le cas échéant)
- Accès illimité prioritaire aux experts du support technique formés par les OEM qui peuvent diagnostiquer, étudier et résoudre à distance les problèmes ou planifier des visites sur site à l’aide des derniers outils de support numérique à distance
- Accès à la base de connaissances en ligne
- Garantie de réparation de maintenance corrective pendant la durée de la garantie du produit ou 1 an, selon la période la plus longue, comme défini par les conditions générales du contrat
- Mises à jour logicielles/micrologicielles des instruments incluses selon les besoins pour assurer la maintenance préventive
- Les mises à niveau vers les nouvelles versions du logiciel ne sont pas incluses
- 10 % de réduction sur les services supplémentaires, y compris les visites de maintenance préventive supplémentaires, les services d’étalonnage et de qualification
Specifications
Specifications
| Durée | 1 an |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateurs |
| À utiliser avec (application) | Assistance après la garantie d’usine |
| Garantie et services | Soutien technique prioritaire, une visite de maintenance préventive |
| Comprend | 3 jours de temps de réponse (dans les limites de l’emplacement et des critères spécifiés), un support technique prioritaire et une visite de maintenance préventive |
| Type de produit | Programme d’entretien Tech Direct |
| Services non inclus | Mises à niveau vers de nouvelles versions de logiciels |
| Temps de réponse de garantie | 3 jours (dans les limites de l’emplacement et des critères spécifiés) |
| Services inclus | Assistance technique prioritaire et visite de maintenance préventive |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?