Learn More
Techne™ Concentrateur d’échantillons à 96 puits
Code produit 11503869
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
25°C à 200°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11503869 25°C à 200°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11503869 Fournisseur Techne™ Code fournisseur 3662041
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Concentre rapidement plusieurs échantillons dans un bloc à la fois
  • La position variable de l’aiguille convient à divers inserts Dri-Block™
  • Aiguilles, bloc et chauffe-bloc vendus séparément
Spécification
Plage de températures (métrique) 25°C à 200°C
Dimensions (L x l x H) 295 x 240 x 530 mm