Learn More
Cole-Parmer™ Tube d’hybridation en verre avec bouchon d’extrémité à pousser
Code produit 11583839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
220 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11583839 220 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11583839 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3945511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00€
    272.85€ / 1 pièces
    Économisez 24.15€
    8% de réduction
Expédition estimée: 17-12-2026
Complétez vos systèmes d'incubation d'hybridation avec ce tube d'hybridation en verre à bouchon à pression.
  • Développez les capacités de votre Cole Parmer Incubateurs d'hybridation série HI-200 avec notre collection d'accessoires en option.
  • Cette collection comprend une sélection de plateformes à bascule, de tubes hybrides de différentes tailles et de supports de tubes avec clips.
Spécification
Diamètre (métrique) externe 80 mm
À utiliser avec (équipement) Incubateurs d'hybridation HI-200D
Comprend Bouchon d’extrémité à pousser
Longueur (impériale) 8,7 in
Conditionnement 1 de chaque
Type de bouchon Embout à pression
Longueur (métrique) 220 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube d’hybridation