Learn More
Cole-Parmer™ Accessoire pour incubateur d'hybridation série HI-200, tube
Code produit 12132080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
220 mm
240 mm
Diamètre (métrique) externe:
44 mm
80 mm
À utiliser avec (équipement):
HB-1D Hybridizer
HB-3D Hybrigene
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) externe À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12132080 220 mm 44 mm HB-1D Hybridizer 1 pièce
11513849 240 mm 44 mm HB-3D Hybrigene 1 pièce
11593839 240 mm 80 mm HB-1D Hybridizer 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12132080 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3945514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00€
    210.98€ / 1 pièces
    Économisez 19.02€
    8% de réduction
Expédition estimée: 18-01-2027
Les tubes d'incubation d'hybridation de la série HI-200 sont polyvalents et disponibles en plusieurs formats ; combinez et assortissez les tailles au sein d'un instrument pour répondre à différents débits, utilisateurs et applications. Les tubes d'hybridation en verre permettent de réduire les volumes, de simplifier le lavage et d'améliorer les signaux.
  • Des tubes et autres accessoires peuvent être installés simultanément pour de multiples usages.
  • Faible volume de sonde, même avec de grands tubes en verre.
  • La rotation et la conception permettent d'utiliser et de récupérer des volumes aussi faibles que 5 mL.
  • Des tubes à enfiler uniques, avec une vitesse de rotation réglable de 0 à 20 tr/min, sont disponibles pour s'adapter à votre application.
  • Sécurité radioactive (le boîtier de protection et la conception du tube anti-goutte minimisent les risques pour l'utilisateur).
  • Le verre borosilicate épais assure une grande durabilité.
  • Conception anti-goutte, sûre et pratique pour un versement facile.
  • Les embouts étanches par joint torique garantissent l'absence de fuites.
  • Le bouchon à vis Escape offre une ouverture facile sans problème de vide.
  • Les ensembles de tubes comportent des adaptateurs permettant de contenir plusieurs petits tubes en verre pour une capacité accrue.
Spécification
Diamètre (métrique) externe 44 mm
À utiliser avec (équipement) HB-1D Hybridizer
Longueur (impériale) 8,66 in
Type de bouchon Bouchon à vis
Longueur (métrique) 220 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube d’hybridation