Learn More
Cole-Parmer™ Bain-marie non chauffé série WBU-200
Code produit 12797919
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 L
12 L
18 L
26 L
48 L
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12797919 18 L 1 pièce
11513779 12 L 1 pièce
12707929 26 L 1 pièce
12717929 48 L 1 pièce
12777919 8 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12797919 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1611201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.00€
    686.39€ / 1 pièces
    Économisez 63.61€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-02-2027
Ce bain-marie non chauffé de la série WBU-200 est doté d'une cuve intérieure en acier inoxydable résistant à la corrosion pour un nettoyage facile.
  • Fabriqué en acier inoxydable durable.
  • Étui robuste résistant aux éclaboussures.
  • Poignée de transport intégrée pour plus de sécurité.
  • Conçu pour être utilisé avec une Tempette à clip ou Tempunit™ Avec un thermorégulateur (vendu séparément), ces bains-marie sont dotés de poignées de transport pour plus de sécurité.
  • Tous les bains-marie sont dotés d'un boîtier extérieur en acier émaillé cuit au four et sont fournis avec une plaque de montage en pont pour maintenir le thermorégulateur.
Spécification
Capacité (impériale) 4,8 g
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Description Bain-marie
Capacité (métrique) 18 L
À utiliser avec (équipement) Tempette à clipser
Type Bain d'eau froide
Matériau Acier inoxydable
Température (métrique) maximale 200°C
Longueur (métrique) 530 mm
Longueur (métrique) intérieure 505 mm
Largeur (métrique) 325 mm
Largeur (métrique) intérieure 300 mm
Hauteur (impériale) 6,8 in
Hauteur (impériale) intérieure 5,9 in
Hauteur (métrique) 172 mm
Hauteur (métrique) intérieure 150 mm
Profondeur (impériale) 2,6 in
Profondeur (métrique) 65 mm
Poids (métrique) 7,5 kg