Learn More
Cole-Parmer™ Simulateur du point de fusion avancé
Code produit 11426638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
LCD rétroéclairé
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
11426638 LCD rétroéclairé 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11426638 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0301149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2830.00€
    2517.29€ / 1 pièces
    Économisez 312.71€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Comprend un affichage tête haute breveté
  • Température maximale de 400°C
  • Refroidissement intégré 350°C à 50°C en 12 minutes
  • Avec une vitesse de montée variable comprise entre 0,5 et 10°C par incréments de 0,1°C
  • Avec réglage de la tête à deux étages
  • Grand écran LCD alphanumérique rétro-éclairé
  • Grande interface fsimple et conviviale
  • Imprimante disponible séparément
Spécification
Type de produit Simulateur du point de fusion avancé
Tension 120 V/230 V
Dimensions (L x l x H) 325 x 200 x 170 mm
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Alimentation électrique 120/230 V, 50/60 Hz
À utiliser avec (équipement) Jusqu’à trois échantillons en tube capillaire de 2,0 mm de diamètre
Hauteur (impériale) 6,7 in
Hauteur (métrique) 170 mm
Comprend Imprimante
Longueur (impériale) 12,8 in
Longueur (métrique) 325 mm
Modèle SMP30
Plage de températures (impériale) Ambiance à 752 °F
Plage de températures (métrique) Température ambiante à 400°C
Poids (métrique) 3,6 kg
Largeur (impériale) 7,9 in
Largeur (métrique) 200 mm
Fréquence 50/60 Hz