Learn More
Texwipe™ Housses pour serpillères à franges TechniCloth™
Code produit 15742416 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
37,5 x 67,5 cm
59 x 25 cm
Conditionnement:
150 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15742416 59 x 25 cm 150 pièces
15732416 37,5 x 67,5 cm 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15742416 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX630
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.17€
    72.07€ / 150 pièces
    Économisez 3.10€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Fabriquées à partir d’un mélange hydroentangle non tissé de 55 % de cellulose et de 45 % de polyester
  • Le mélange de tissu associe les propriétés hautement absorbantes d’une fibre naturelle à la propreté et à la résistance d’une lingette synthétique
  • Avec ses faibles comptages de particules, ses faibles niveaux de substances extractibles et sa compatibilité avec les solvants, TechniCloth™ est idéal pour l’essuyage général et le contrôle des déversements dans les environnements contrôlés
  • Idéales pour les applications où l’absorption élevée et les substances extractibles faibles sont des considérations de premier ordre
  • Excellentes pour le ramassage de déversements aqueux
  • Excellente résistance à l’humidité et à la sécheresse grâce au polyester
  • Très absorbant dû à la cellulose
  • Compatible avec la plupart des solvants
  • Ne contient pas de liants chimiques
  • Faibles niveaux de substances extractibles
Spécification
Matériau Polyester Cellulose
Dimensions (L x l) 59 x 25 cm
Quantité d’emballage 150 housses de balai à franges/Sachet, 12 Sachets/Carton