Learn More
Technico™ Pocket Refractometer
Code produit 10237752
Modifier l'affichage
Click to view available options
Scale Range:
58 to 90 Brix
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Scale Range Conditionnement
10237752 58 to 90 Brix 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10237752 Fournisseur Technico Code fournisseur 8145.5890M
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Spécification
Type Pocket Refractometer
Scale Range 58 to 90 Brix
Modèle DIGIT-5890 ATC
Étalonnage Zero calibration with calibrated fluid 58% Brix between 10 and 30°C
Type de balance Brix
À utiliser avec (application) High concentrations of honey with automatic temperature compensation
Poids (métrique) 250 g
Dimensions (L x l x H) 55 x 80 x 205 mm