Learn More
Gallenkamp Four sous vide avec contrôle électronique PID numérique
Code produit 13025703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
31 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13025703 31 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13025703 Fournisseur Gallenkamp Code fournisseur OVA031.XX3.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10213.89€
    4950.21€ / 1 pièces
    Économisez 5263.68€
    51% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 29-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Gallenkamp Le four sous vide est isolé avec de la laine de verre spéciale afin de réduire au minimum les pertes de chaleur par rayonnement.
  • Chambre à double paroi, la chambre extérieure de forme rectangulaire étant constituée de tôles d'acier doux épaisses.
  • La chambre intérieure, de forme cylindrique, est fabriquée en tôle d'acier inoxydable et est équipée d'un système pour la pompe à vide. Un manomètre à vide est situé sur le dessus de l'unité.
  • La chambre intérieure peut accueillir un numéro. Plateau en acier inoxydable à hauteur réglable.
  • Le four est isolé avec de la laine de verre spéciale afin de réduire au minimum les pertes de chaleur par rayonnement.
  • La porte est en tôle d'acier inoxydable et possède un mécanisme spécialement conçu pour assurer un alignement parfait.
  • L'étanchéité parfaite est assurée par une vis de serrage spécialement conçue pour le couvercle.
  • Une vitre est prévue au centre pour observer la vue sans ouvrir la porte.
  • Un ensemble de bandes chauffantes est enroulé autour de la chambre à vide pour une réponse rapide et une uniformité de chaleur maximale.
Spécification
Capacité (métrique) 31 l
max. (métrique) 200°C
Type Étuve à vide
Matériau Acier inoxydable