Learn More
Tecloftalam Imide, TRC
Code produit 30426815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30426815 25 mg 25mg
30411424 100 mg -
30426816 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30426815 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT01371025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26491-30-5
Formule moléculaire C14 H3 Cl6 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 429.9
Synonyme 4,5,6,7-Tetrachloro-2-(2,3-dichlorophenyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), Phthalimide, 3,4,5,6-tetrachloro-N-(2,3-dichlorophenyl)- (8CI), Tecloftalam-imide
Nom IUPAC 4,5,6,7-tétrachloro-2-(2,3-dichlorophényl)isoindole-1,3-dione
SMILES Clc1cccc(N2C(=O)c3c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c3C2=O)c1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tecloftalam Imide
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H3Cl6NO2/c15-4-2-1-3-5(8(4)16)21-13(22)6-7(14(21)23)10(18)12(20)11(19)9(6)17/h1-3H
Poids de la formule 426.8295