Learn More
Tedalinab, TRC
Code produit 30421436
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30421436 10 mg 10mg
30411881 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30421436 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT01373010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 916591-01-0
Formule moléculaire C19H21F2N3O
Poids moléculaire (g/mol) 345.39
Synonyme (4S,7R)-1-(2,4-Difluorophenyl)-N-(1,1-dimethylethyl)-4,5,6,7-tetrahydro-4,7-methano-1H-indazole-3-carboxamide
SMILES CC(C)(C)NC(=O)c1nn(c2[C@@H]3CC[C@@H](C3)c12)c4ccc(F)cc4F
Spécification
Nom chimique ou matériau Tedalinab
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H21F2N3O/c1-19(2,3)22-18(25)16-15-10-4-5-11(8-10)17(15)24(23-16)14-7-6-12(20)9-13(14)21/h6-7,9-11H,4-5,8H2,1-3H3,(H,22,25)/t10-,11+/m0/s1
Poids de la formule 345.1653