Learn More
Tedizolid, MedChemExpress
Code produit 16466208
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16466208 10 mg
16408807 5 mg
16482337 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16466208 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14855
MedChemExpress Tedizolid (TR 700; Torezolid; DA-7157) is a novel oxazolidinone, acting through inhibition of bacterial protein synthesis by binding to 23S ribosomal RNA (rRNA) of the 50S subunit of the ribosome.
Tedizolid (TR 700
Spécification
Nom chimique ou matériau Tedizolid
CAS 856866-72-3
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H15FN6O3
Quantité 10 mg
Synonyme TR 700 Torezolid DA-7157
Informations sur la solubilité DMSO : 10 mg/mL (27.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1O[C@@H](CO)CN1C2=CC=C(C3=CC=C(C4=NN(C)N=N4)N=C3)C(F)=C2
Poids moléculaire (g/mol) 370.34
Poids de la formule 370.34
Pourcentage de pureté 99.19%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation