Learn More
Tedizolid phosphate, MedChemExpress
Code produit. 16486208
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16486208
Marque: Medchem Express HY14855B
MedChemExpress Tedizolid phosphate (TR-701FA) is a novel oxazolidinone with activity against Gram-positive pathogens.
Tedizolid phosphate (TR-701FA) is a novel oxazolidinone with activity against Gram-positive pathogens.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tedizolid phosphate
CAS 856867-55-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H16FN6O6P
Quantité 10 mg
Synonyme TR-701FA
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 36 mg/mL (79.94 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1O[C@@H](COP(O)(O)=O)CN1C2=CC=C(C3=CC=C(C4=NN(C)N=N4)N=C3)C(F)=C2
Poids moléculaire (g/mol) 450.32
Poids de la formule 450.32
Pourcentage de pureté 99.65%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.