Learn More
Tedizolid, TRC
Code produit 30012133
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30012133 5 mg 5mg
30004071 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012133 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT0137505MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 856866-72-3
Formule moléculaire C17 H15 F N6 O3
Poids moléculaire (g/mol) 370.34
Synonyme 2-Oxazolidinone, 3-[3-fluoro-4-[6-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-3-pyridinyl]phenyl]-5-(hydroxymethyl)-, (5R)-, (5R)-3-[3-Fluoro-4-[6-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-3-pyridinyl]phenyl]-5-(hydroxymethyl)-2-oxazolidinone, DA 7157, Sivextro, TR 700, Tedizolid
Nom IUPAC (5R)-3-[3-fluoro-4-[6-(2-methyltetrazol-5-yl)pyridin-3-yl]phenyl]-5-(hydroxymethyl)-1,3-oxazolidin-2-one
SMILES Cn1nnc(n1)c2ccc(cn2)c3ccc(cc3F)N4C[C@H](CO)OC4=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tedizolid
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H15FN6O3/c1-23-21-16(20-22-23)15-5-2-10(7-19-15)13-4-3-11(6-14(13)18)24-8-12(9-25)27-17(24)26/h2-7,12,25H,8-9H2,1H3/t12-/m1/s1
Poids de la formule 370.119