Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tedizolid
Code produit 30117303 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30117303 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30117303 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 467582500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 856866-72-3 | C17H15FN6O3, C17H15FN6O3 | 370.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 856866-72-3
Formule moléculaire C17H15FN6O3
Specifications
Nom chimique ou matériau Tedizolid
Quantité 250 mg
Point de fusion 201.0°C
Poids de la formule 370.34
Clé InChI XFALPSLJIHVRKE-UHFFFAOYNA-N
SMILES CN1N=NC(=N1)C1=NC=C(C=C1)C1=C(F)C=C(C=C1)N1CC(CO)OC1=O
Nom IUPAC 3-{3-fluoro-4-[6-(2-methyl-2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)pyridin-3-yl]phenyl}-5-(hydroxymethyl)-1,3-oxazolidin-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 370.34