Learn More
Restek™ Tedlar Sampling Bags
Code produit 13141442
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
13141442 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13141442 Fournisseur Restek™ Code fournisseur 22052
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Lightweight and easy to use sampling bags with polypropylene or stainless-steel valves.
  • With septum fitting for syringe sampling or standard spiking
  • Continuous sampling temperature up to 107°C; short term (1 to 2 hours) temperature up to 176°C
  • Composition: polyvinyl fluoride (PVF) polymer resin
  • Thickness: 0.002 in.
  • Tensile Strength: 8000psi
  • Specific Gravity: 1.7g/mL
Spécification
Certifications/Conformité EPA, NIOSH, OSHA
Comprend Valve and septum
Matériau Polypropylène
Perméabilité 50cc/m2 x day oxygen, 9 to 57g/m2 x day, water vapor, 172cc/m2 x day carbon dioxide
Plage de températures (impériale) 399.2°F
Plage de températures (métrique) 204°C
Résistance à la traction 8000psi
Épaisseur (impériale) 2 mil
Type de produit Tedlar Bag
Capacité (métrique) 5 l
Épaisseur (métrique) 0.050 mm