Learn More
Azpack™ Détergent polyvalent Teepol™
Code produit 12356327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 L
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12356327 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12356327 Fournisseur Azpack™ Code fournisseur 12356327
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Contient un mélange équilibré de constituants anioniques et non ioniques. Le détergent multi-usage Azpack™ Teepol™ est un détergent neutre de haute qualité conçu pour le lavage et le nettoyage en général.
  • Détergent neutre de haute qualité
  • Nettoyant universel général
  • Fourni dans un récipient en plastique de 5 L avec poignée
  • Col large pour un versement efficace
Spécification
Type de produit Détergent liquide
Forme Liquide
Composition Constituants anioniques et non ioniques
Type de conteneur Récipient en plastique avec poignée
À utiliser avec (application) Nettoyage et lavage à usage général
Quantité 1 de chaque
Volume (métrique) 5 L
Identifiant produit
  • Teepol Multi Purpose Detergent
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Dodecylbenzene Sulphonate, SodiumC12-C15 Alcohol Ether Sulphate