Learn More
Robin™ Bain-marie Teflon
Description
Cuve en PTFE pour bain-marie +100°C
- Cuve en PTFE pour acides / bases et eau de mer
- Volume de 5 à 26 L
- Atteint le point d’ébullition
- Régulation de la température ambiante (+5°C) à +100°C
- Affichage du point de consigne par potentiomètre gradué, résolution 1°C
- Sécurité anti-surchauffe
- Fixé à +130°C, par thermofusible
- Cuve revêtue de téflon
- Il s’agit de la seule protection contre les produits chimiques corrosifs : acides, bases, convient également pour l’eau de mer
- La couche de PTFE de 40 m élimine les effets de l’électrolyse sur les parois de la cuve
- Ne fonctionne pas à sec
- L’utilisation du bain avec des produits corrosifs doit se faire sous une hotte
- Alimentation 230 V, 50 Hz
- Bain analogique
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 26 L |
| Gamme de températures | 5°C à 100°C |
| Matériau | PTFE |
| Résolution de la température | 1°C |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |