Learn More
Téflubenzuron, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Teflubenzuron |
| CAS | 83121-18-0 |
| Formule moléculaire | C14 H6 Cl2 F4 N2 O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Benzamide','N-[[(3,5-dichloro-2,4-difluorophenyl)amino]carbonyl]-2,6-difluoro-, N-[[(3,5-Dichloro-2,4-difluorophenyl)amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, AC 291898, CME 134, CME 134-01, CME 13406, Calicide, Ektobann, HOE 522, MK 139, Nomolt, Nomolt agro, OMS 3009, Teflubenzuron, Tefluron, Telubenzuron |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H6Cl2F4N2O2/c15-5-4-8(12(20)10(16)11(5)19)21-14(24)22-13(23)9-6(17)2-1-3-7(9)18/h1-4H,(H2,21,22,23,24) |
| SMILES | Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(Cl)c(F)c(Cl)c2F |
| Nom IUPAC | N-[(3,5-dichloro-2,4-difluorophényl)carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 381.11 |
| Poids de la formule | 379.9742 |