Learn More
Tegafur, MedChemExpress
Code produit 16481846
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481846 500 mg
16427286 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16481846 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17400
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
MedChemExpress Tegafur (FT 207; NSC 148958) is a chemotherapeutic 5-FU prodrug used in the treatment of cancers; is a component of tegafur-uracil.
Tegafur (FT 207
Spécification
Nom chimique ou matériau Tegafur
CAS 17902-23-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H9FN2O3
Quantité 500 mg
Synonyme FT 207 NSC 148958
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 48 mg/mL (239.80 mM)
SMILES O=C1NC(C(F)=CN1C2OCCC2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 200.17
Poids de la formule 200.17
Pourcentage de pureté 98.74%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death