Learn More
Tegobuvir, MedChemExpress
Code produit 16490387
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490387 50 mg
16456747 5 mg
16444038 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16490387 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10544
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Tegobuvir is a specific, covalent inhibitor of the HCV NS5B polymerase.
Tegobuvir is a specific, covalent inhibitor of the HCV NS5B polymerase.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tegobuvir
CAS 1000787-75-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H14F7N5
Quantité 50 mg
Synonyme GS 333126 GS-9190
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (96.64 mM)
SMILES FC1=CC=CC=C1C2=NC3=CN(CC4=NN=C(C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5C(F)(F)F)C=C4)C=CC3=N2
Poids moléculaire (g/mol) 517.4
Poids de la formule 517.4
Pourcentage de pureté 98.02%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus