Learn More
Teicoplanine, Thermo Scientific™
Code produit 15565896 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15565896 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15565896 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 455400010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Nom chimique ou matériau Teicoplanin
Type Teicoplanin
Forme physique Poudre
CAS 61036-62-2
Point de fusion 260.0°C
Couleur Blanc à jaune
Quantité 1 g
Formule moléculaire C88H97Cl2N9O33
Numéro MDL MFCD05664625
Synonyme Targocid, Teichomycin
Clé InChI BJNLLBUOHPVGFT-QRZIFLFXSA-N
SMILES CCCCCCCCCC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OC1=C2OC3=CC=C(C[C@H]4NC(=O)[C@H](N)C5=CC=C(O)C(OC6=CC(O)=CC(=C6)[C@H](NC4=O)C(=O)N[C@@H]4C(C=C1OC1=CC=C(C=C1Cl)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)[C@@H]1NC(=O)[C@H](NC4=O)C4=CC=C(O)C(=C4)C4=C(O[C@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]6O)C=C(O)C=C4[C@@H](NC1=O)C(O)=O)=C2)=C5)C=C3Cl
Nom IUPAC (1S,2R,19R,22R,34S,37R,40R,52R)-22-amino-63,65-dichloro-64-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-décanamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy}-2-{[(2R,3R,4R,5S,6R)-3-acétamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy}-26,31,44,49-tétrahydroxy-21,35,38,54,56,59-hexaoxo-47-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy}-7,13,28-trioxa-20,36,39,53,55,58-hexaazaundécacyclo[38.14.2.2³,⁶.2¹⁴,¹⁷.2¹⁹,³⁴.1⁸,¹².1²³,²⁷.1²⁹,³³.1⁴¹,⁴⁵.0¹⁰,³⁷.0⁴⁶,⁵¹]hexahexaconta-3,5,8,10,12(64),14,16,23,25,27(61),29,31,33(60),41,43,45(57),46,48,50,62,65-hénéicosane-52-acide carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 1879.67
CID PubChem 133640186
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement