Learn More
Telatinib, MedChemExpress
Code produit 16490377
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490377 50 mg
16456737 5 mg
16435016 100 mg
16434028 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16490377 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10527
MedChemExpress Telatinib (Bay 57-9352) is an orally active, small molecule inhibitor of VEGFR2, VEGFR3, PDGFα, and c-Kit with IC50s of 6, 4, 15 and 1 nM, respectively.
Telatinib (Bay 57-9352) is an orally active, small molecule inhibitor of VEGFR2, VEGFR3, PDGFα, and c-Kit with IC50s of 6, 4, 15 and 1 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Telatinib
CAS 332012-40-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H16ClN5O3
Quantité 50 mg
Synonyme Bay 57-9352
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 46 mg/mL (112.24 mM)
SMILES O=C(C1=NC=CC(COC2=NN=C(NC3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C2OC=C4)=C1)NC
Poids moléculaire (g/mol) 409.83
Poids de la formule 409.83
Pourcentage de pureté 98.72%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease