Learn More
Tocris Bioscience™ Telenzepine dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Code produit 30001200
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001200 10 mg 10mg
18075232 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001200 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 1122/10
Potent, selective M1 antagonist
Selective high affinity muscarinic M1 receptor antagonist (Ki = 0.94 nM). Inhibits gastric acid secretion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147416-96-4
Formule moléculaire C19H24Cl2N4O2S
Spécification
Nom chimique ou matériau Telenzepine dihydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 443.39
Pureté >98%
Poids moléculaire 443.387