Description
- Système de double verrouillage et coude adaptateur multi-angles permettant de prérégler de nombreux accessoires selon des angles pour un échantillonnage efficace
- Les accessoires se changent rapidement et facilement sans avoir besoin d'outils supplémentaires.
- Divers accessoires d'échantillonnage compatibles
- Idéal pour l'échantillonnage depuis les berges des rivières, les portiques aériens, etc.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Tige téléscopique |
| Matériau | Aluminium |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Jetable | Réutilisable |
| Graduée | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| Longueur (métrique) | 1 200 mm |