Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur d'eau TeleScoop
Code produit 17962032 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1 000 mm
1 200 mm
2 500 mm
2 800 mm
3 000 mm
4 500 mm
6 000 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
17962032 4 500 mm 1 pièce
17962112 1 000 mm 1 pièce
17922032 1 200 mm 1 pièce
17942032 2 500 mm 1 pièce
17809366 2 800 mm 1 pièce
17952032 3 000 mm 1 pièce
17972032 6 000 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17962032 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 5065A4501
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-12-2026
L'échantillonneur d'eau TeleScoop est un échantillonneur extensible idéal pour les eaux et les liquides situés dans des endroits difficiles d'accès. Ses cannes extensibles atteignent jusqu'à 6 m de longueur, et sa conception robuste mais légère assure une manipulation facile, même pour les cannes les plus longues.
  • Système de double verrouillage et coude adaptateur multi-angles permettant de prérégler de nombreux accessoires selon des angles pour un échantillonnage efficace
  • Les accessoires se changent rapidement et facilement sans avoir besoin d'outils supplémentaires.
  • Divers accessoires d'échantillonnage compatibles
  • Idéal pour l'échantillonnage depuis les berges des rivières, les portiques aériens, etc.
Spécification
Type de produit Tige téléscopique
Matériau Aluminium
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Réutilisable
Graduée Non
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 4 500 mm