Learn More
Velp Scientifica™ Support télescopique en H
Soulevez sans effort et abaissez les accessoires lourds pour des expériences plus pratiques. L’agitateur peut être déplacé grâce à une poignée de réglage, les supports sont compatibles avec tous les agitateurs verticaux VELP
Marque: Velp Scientifica™ A00000369
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Description
Soulevez sans effort et abaissez les accessoires lourds pour des expériences plus pratiques. L’agitateur peut être déplacé grâce à une poignée de réglage, les supports sont compatibles avec tous les agitateurs verticaux VELP
- Compatible avec les agitateurs verticaux VELP et les homogénéisateurs
- Pour un montage stable et un fonctionnement à faible vibration
Spécification
22 lb | |
34 mm (tige) | |
Montage stable et fonctionnement à faible vibration | |
Support télescopique en H | |
Non |
10 kg | |
Agitateurs verticaux et homogénéiseurs VELP | |
1015 mm | |
430 x 461 x 1015 mm |