Learn More
Buerkle™ Tige téléscopique
Code produit 10396242 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
125 à 250 cm (réglable)
70 à 180 cm
Réglable de 115 à 300 cm
Réglable de 165 à 450 cm
Réglable de 175 à 600 cm
Réglable de 65 à 120 cm
Réglable de 95 à 280 cm
Comprend:
2 tiges
3 tiges
4 tiges
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Comprend unitSize
10396242 Réglable de 65 à 120 cm 2 tiges 1 pièce
10530053 125 à 250 cm (réglable) 2 tiges 1 pièce
15376297 70 à 180 cm 4 tiges 1 pièce
10376292 Réglable de 95 à 280 cm 4 tiges 1 pièce
10040822 Réglable de 115 à 300 cm 3 tiges 1 pièce
10182412 Réglable de 165 à 450 cm 3 tiges 1 pièce
10244992 Réglable de 175 à 600 cm 4 tiges 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10396242 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53550120
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Système d'échantillonnage polyvalent avec outils interchangeables pour une large gamme d'applications.
  • Différents outils peuvent être fixés à la tige télescopique
  • Les outils (bécher angulaire, bécher pendulaire, porte-flacons, bécher en acier inoxydable et épuisette) sont fixés à la tige télescopique par un joint à clipser
  • Idéal pour l’échantillonnage à partir de bains, de réservoirs, de puits, de cours d’eau ouverts, etc.
  • Les profondeurs d’échantillonnage jusqu’à 6 m peuvent être atteintes avec la tige télescopique réglable en aluminium
  • Les tiges télescopiques ne peuvent pas être pivotées radialement, ce qui se traduit par une meilleure manipulation
  • Les tiges individuelles ont été fournies avec une butée, ce qui signifie qu’une tige ne peut pas glisser accidentellement hors d’une autre tige
  • Tige télescopique 5355-0280, modèle extrêmement court – extensible jusqu'à 280 cm. Se range dans n'importe quel coffre de voiture !
  • Ressorts en acier inoxydable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tige téléscopique
Matériau Aluminium
Autoclavable Non autoclavable
Comprend 2 tiges
À utiliser avec (application) Industrie et traitement des eaux, idéal pour l’échantillonnage à partir de bains, réservoirs, conduits, cours d’eau ouverts, utilisés avec un échantillonneur télescopique
À utiliser avec (équipement) Bécher incliné Bürkle, bécher à pendule, porte-bouteille, bécher en acier inoxydable et épuisette
Longueur (métrique) Réglable de 65 à 120 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.