Learn More
Corning™ Tubes d’aspiration télescopiques
Code produit 16872110 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2,5 à 10 ml
25 à 100 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
16872110 25 à 100 ml 1 pièce
16862110 2,5 à 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16872110 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6868
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.15€
    54.33€ / 1 pièces
    Économisez 3.82€
    6% de réduction
Expédition estimée: 09-04-2027
Tubes d’aspiration télescopiques Corning™ pour une distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants
  • Tube d’aspiration
  • À utiliser avec un distributeur adaptable sur flacon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube d’aspiration télescopique
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 8655
Volume (métrique) 25 à 100 ml
À utiliser avec (application) Distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants
À utiliser avec (équipement) Distributeur adaptable sur flacon de 25-100ml