Learn More
Lingot brisé de tellure, Puratronic™, 99,9999 +% (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11377447 25 g 25g
11387447 100 g 100g
11397447 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11377447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012607.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13494-80-9
Formule moléculaire Te
Poids moléculaire (g/mol) 127.60
Numéro MDL MFCD00134062
Clé InChI PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
CID PubChem 6327182
ChEBI CHEBI:30452
Nom IUPAC tellure
SMILES [Te]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tellurium broken ingot
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Forme Ingot
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté ≥99.9999%
Qualité Puratronic