Learn More
Bouton/lingot de tellure, ≈38 mm (1,5 po) de diamètre x 6 mm (0,24 po) d’épaisseur, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424945 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15424945 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045108.KF
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tellurium ingot/button
Couleur Argent
Note relative au nom ≈38mm (1.5 in.) dia. x 6mm (0.24 in.) thick
CAS 13494-80-9
Quantité 1 Pc.
Odeur Odorless
Poids ≈30g/piece
Forme ≈30 g/pièce
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Te
Numéro MDL MFCD00134062
Synonyme tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
Clé InChI PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Te]
Nom IUPAC tellure
Poids moléculaire (g/mol) 127.60
CID PubChem 6327182
ChEBI CHEBI:30452
Pourcentage de pureté 99.9%