Learn More
Morceaux de tellure, 99,999+ % (base métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11365818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11365818 500 g -
11345818 25 g 25g
11355818 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11365818 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010362.36
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13494-80-9
Formule moléculaire Te
Poids moléculaire (g/mol) 127.60
Numéro MDL MFCD00134062
Clé InChI PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
CID PubChem 6327182
ChEBI CHEBI:30452
Nom IUPAC tellure
SMILES [Te]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tellurium lump
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Forme Grumeaux
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté ≥99.999%