Learn More
Bloc de tellure, généralement 12 mm (0,47 po), 99,9999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Tellurium lump |
| Note relative au nom | Typically 12mm (0.47 in.) |
| Quantité | 250 g |
| Odeur | Odorless |
| Forme | Grumeaux |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.9999% |