Learn More
Poudre de tellure, maille de -200, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11340769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11340769 50 g 50g
11330769 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11340769 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010605.18
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 13494-80-9 | Molecular Formula: Te | Molecular Weight: 127.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13494-80-9
Formule moléculaire Te
Poids moléculaire (g/mol) 127.60
Numéro MDL MFCD00134062
Clé InChI PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
CID PubChem 6327182
ChEBI CHEBI:30452
Nom IUPAC tellure
SMILES [Te]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tellurium powder
Couleur Gris
Quantité 50 g
Dimensions de la maille −200 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3288
Pourcentage de pureté 99.5%