Learn More
Telmisartan, MedChemExpress
Description
Telmisartan is a potent, long lasting antagonist of angiotensin II type 1 receptor (AT1), selectively inhibiting the binding of 125I-AngII to AT1 receptors with IC50 of 9.2 nM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Telmisartan |
| CAS | 144701-48-4 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C33H30N4O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | BIBR 277 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 6.67 mg/mL (12.96 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC=C1C2=CC=C(CN3C4=CC(C5=NC6=CC=CC=C6N5C)=CC(C)=C4N=C3CCC)C=C2)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 514.62 |
| Afficher plus |