Learn More
Telmisartan, TRC
Code produit 30012093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2.5 g
Conditionnement:
10mg
2.50g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012093 2.5 g 2.50g
18012630 50 mg 50mg
18071420 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012093 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT0170002.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144701-48-4
Formule moléculaire C33 H30 N4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 514.62
Synonyme 4'-[(1,4'-Dimethyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-[[4-Methyl-6-(1-methyl-2-benzimidazolyl)-2-propyl-1-benzimidazolyl]methyl]-2-biphenylcarboxylic acid, BIBR 277, BIBR 277SE, Kinzalmono, Micardis, Pritor, Telday, Telmisartan, Telsar, Telsite
Nom IUPAC 2-[4-[[4-méthyl-6-(1-méthylbenzimidazol-2-yl)-2-propylbenzimidazol-1-yl]méthyl]phényl]acide benzoïque
SMILES CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)O)c5nc6ccccc6n5C
Spécification
Nom chimique ou matériau Telmisartan
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-35-31-21(2)18-24(32-34-27-12-7-8-13-28(27)36(32)3)19-29(31)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39)
Poids de la formule 514.2369
Pourcentage de pureté >95%