Learn More
Telotristat ethyl, MedChemExpress
Description
Telotristat ethyl (LX1032) is a novel, orally-delivered inhibitor of tryptophan hydroxylase that reduces serotonin production.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Telotristat ethyl |
| CAS | 1033805-22-9 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C27H26ClF3N6O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | LX1032LX1606 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 101.5 mg/mL (176.53 mM) |
| SMILES | N[C@@H](CC1=CC=C(C2=NC(N)=NC(O[C@H](C3=CC=C(Cl)C=C3N4N=C(C)C=C4)C(F)(F)F)=C2)C=C1)C(OCC)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 574.98 |
| Afficher plus |