Learn More
Télotristat éthylique, TRC
Code produit 30423521
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423521 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30423521 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT01709850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Telotristat Ethyl
CAS 1033805-22-9
Formule moléculaire C27 H26 Cl F3 N6 O3
Quantité 50 mg
Synonyme L-Phenylalanine','4-[2-amino-6-[(1R)-1-[4-chloro-2-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethoxy]-4-pyrimidinyl]-','ethyl ester, (2S)-2-Amino-3-[4-[2-amino-6-[[(1R)-1-[4-chloro-2-(3-methylpyrazol-1-yl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethyl]oxy]pyrimidin-4-yl]phenyl]propionic acid ethyl ester, LX 1032, LX 1606, Telotristat ethyl, Xermelo
Formule InChI InChI=1S/C27H26ClF3N6O3/c1-3-39-25(38)20(32)12-16-4-6-17(7-5-16)21-14-23(35-26(33)34-21)40-24(27(29,30)31)19-9-8-18(28)13-22(19)37-11-10-15(2)36-37/h4-11,13-14,20,24H,3,12,32H2,1-2H3,(H2,33,34,35)/t20-,24+/m0/s1
SMILES CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(cc1)c2cc(O[C@H](c3ccc(Cl)cc3n4ccc(C)n4)C(F)(F)F)nc(N)n2
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-[4-[2-amino-6-[(1R)-1-[4-chloro-2-(3-méthylpyrazol-1-yl)phényl]-2,2,2-trifluoroéthoxy]pyrimidin-4-yl]phényl]propanoate d'éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 574.98
Poids de la formule 574.1707