Learn More
Telotristat etiprate, MedChemExpress
Code produit 16481687
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481687 50 mg
16468227 5 mg
16426096 100 mg
16425518 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16481687 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13055
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Telotristat etiprate (LX1606 Hippurate) is a novel, orally-delivered inhibitor of tryptophan hydroxylase that reduces serotonin production.
Telotristat etiprate (LX1606 Hippurate) is a novel, orally-delivered inhibitor of tryptophan hydroxylase that reduces serotonin production.
Spécification
Nom chimique ou matériau Telotristat etiprate
CAS 1137608-69-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C36H35ClF3N7O6
Quantité 50 mg
Synonyme LX1606 Hippurate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 28 mg/mL (37.13 mM)
SMILES O=C([C@H](CC1=CC=C(C=C1)C2=CC(O[C@H](C3=C(C=C(C=C3)Cl)N4C=CC(C)=N4)C(F)(F)F)=NC(N)=N2)N)OCC.O=C(C5=CC=CC=C5)NCC(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 754.15
Poids de la formule 754.15
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death