Learn More
Telotristat, MedChemExpress
Code produit 16488227
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488227 5 mg
16445518 10 mg
16410196 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16488227 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13055B
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
MedChemExpress Telotristat (LP-778902) is a potent tryptophan hydroxylase inhibitor with an in vivo IC50 of 0.028 μM.
Telotristat (LP-778902) is a potent tryptophan hydroxylase inhibitor with an in vivo IC50 of 0.028 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Telotristat
CAS 1033805-28-5
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H22ClF3N6O3
Quantité 5 mg
Synonyme LP-778902
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (60.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(C2=NC(N)=NC(O[C@H](C3=CC=C(Cl)C=C3N4N=C(C)C=C4)C(F)(F)F)=C2)C=C1)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 546.93
Poids de la formule 546.93
Pourcentage de pureté 98.91%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation