Learn More
Télotristat, TRC
Code produit 30409179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409179 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409179 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT017090250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Telotristat
CAS 1033805-28-5
Formule moléculaire C25 H22 Cl F3 N6 O3
Quantité 250 mg
Synonyme Telotristat','L-Phenylalanine','4-[2-amino-6-[(1R)-1-[4-chloro-2-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethoxy]-4-pyrimidinyl]-','4-[2-Amino-6-[(1R)-1-[4-chloro-2-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethoxy]-4-pyrimidinyl]-L-phenylalanine,
Formule InChI InChI=1S/C25H22ClF3N6O3/c1-13-8-9-35(34-13)20-11-16(26)6-7-17(20)22(25(27,28)29)38-21-12-19(32-24(31)33-21)15-4-2-14(3-5-15)10-18(30)23(36)37/h2-9,11-12,18,22H,10,30H2,1H3,(H,36,37)(H2,31,32,33)/t18-,22+/m0/s1
SMILES Cc1ccn(n1)c2cc(Cl)ccc2[C@@H](Oc3cc(nc(N)n3)c4ccc(C[C@H](N)C(=O)O)cc4)C(F)(F)F
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-[4-[2-amino-6-[(1R)-1-[4-chloro-2-(3-méthylpyrazol-1-yl)phényl]-2,2,2-trifluoroéthoxy]pyrimidin-4-yl]phényl]propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 546.929
Poids de la formule 546.139