Learn More
TEMED (électrophorèse), Fisher BioReagents
Code produit 10689543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
26 mL
130 mL
Conditionnement:
Verre ambré
Conditionnement:
100g
20g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10689543 26 mL Verre ambré 20g
10142863 130 mL Verre ambré 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10689543 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP15020
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour la polymérisation de l’acrylamide/bis-acrylamide
TEMED est un catalyseur couramment utilisé pour la polymérisation de l’acrylamide/bis-acrylamide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-18-9
Formule moléculaire C6H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 116.208
Clé InChI KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
CID PubChem 8037
ChEBI CHEBI:32850
Nom IUPAC N,N,N',N'-tétraméthyléthane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau TEMED
Point de fusion -55 °C
Couleur Incolore
Densité 0.770g/cm³
pH 8,0 à 8,5
Point d’ébullition 120 °C
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Plage de pourcentage du dosage ≥97 % (par titration)
Conditionnement Verre ambré
Formule linéaire (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Quantité 26 mL
Numéro UN 2372
Merck Index 15, 9277
Poids de la formule 116.21
Pourcentage de pureté ≥97 %
Qualité Électrophorèse
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.