Specifications
| Nom chimique ou matériau | TEMED |
| CAS | 110-18-9 |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥99% |
| Formule moléculaire | C6H16N2 |
| Quantité | 25 mL |
| Synonyme | temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl |
| Clé InChI | KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN(C)CCN(C)C |
| Nom IUPAC | N,N,N',N'-tétraméthyléthane-1,2-diamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 116.208 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- TEMED, 25 ml
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:.
- P235-Tenir au frais.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: N, N, N', N'-tetramethylethylenediamine