Learn More
Temoporfin, ~ 90%, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Temoporfin |
| CAS | 122341-38-2 |
| Formule moléculaire | C44H32N4O4 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 3,3',3' ',3' ''-(7,8-Dihydro-21H,23H-porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakisphenol, 3,3',3' ',3' ''-(7,8-Dihydroporphyrin-5,10,15,20-tetrayl)tetraphenol, 5,10,15,20-Tetra(m-hydroxyphenyl)chlorin, 5,10,15,20-Tetrakis(m-hydroxyphenyl)chlorin, 8-Dihydroporphyrin-5, EF 9, Foscan, Fosgel, Foslip, Foslipos, Fospeg |
| Formule InChI | InChI=1S/C44H32N4O4/c49-29-9-1-5-25(21-29)41-33-13-15-35(45-33)42(26-6-2-10-30(50)22-26)37-17-19-39(47-37)44(28-8-4-12-32(52)24-28)40-20-18-38(48-40)43(36-16-14-34(41)46-36)27-7-3-11-31(51)23-27/h1-17,19,21-24,46-47,49-52H,18,20H2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40- |
| SMILES | Oc1cccc(c1)c2c3CCc(n3)c(c4cccc(O)c4)c5ccc([nH]5)c(c6cccc(O)c6)c7ccc(n7)c(c8C=Cc2[nH]8)c9cccc(O)c9 |
| Nom IUPAC | 3-[(4Z,10Z,15Z,19Z)-10,15,20-tris(3-hydroxyphenyl)-2,3,22,24-tetrahydroporphyrin-5-yl]phenol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 680.75 |
| Poids de la formule | 680.2424 |