Learn More
Temoporfin, MedChemExpress
Code produit 16497058
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16497058 10 mg
16459607 5 mg
16453526 25 mg
16433107 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16497058 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16488
MedChemExpress Temoporfin(KW 2345) used in photodynamic therapy for the treatment of squamous cell carcinoma of the head and neck.
Temoporfin(KW 2345) used in photodynamic therapy for the treatment of squamous cell carcinoma of the head and neck.
Spécification
Nom chimique ou matériau Temoporfin
CAS 122341-38-2
Couleur Bleu
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C44H32N4O4
Quantité 10 mg
Synonyme m-THPC KW2345
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 30 mg/mL (44.07 mM)
SMILES OC1=CC=CC(/C2=C3CCC(/C(C4=CC(O)=CC=C4)=C5C=C/C(N/5)=C(C6=CC(O)=CC=C6)/C(C=C/7)=NC7=C(C8=CC(O)=CC=C8)/C9=CC=C2N9)=N\3)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 680.75
Poids de la formule 680.75
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death