Learn More
Thermo Scientific Chemicals Temozolomide
Code produit 30117517 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30117517 1 g 1g
30117322 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30117517 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 466760010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    91.65€ / 1g
    Économisez 18.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 85622-93-1 | C6H6N6O2, C6H6N6O2 | 194.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85622-93-1
Formule moléculaire C6H6N6O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Temozolomide
Quantité 1 g
Poids de la formule 194.15