Description
- Sonde de température de rechange
- À utiliser avec l’hygromètre FB70257
- Longueur : 21,5cm
- Diamètre 1,67cm
Informations sur la commande
dimensions À utiliser avec l’équipement
Spécification
Spécification
| Type | Sonde de température de rechange |
| À utiliser avec (équipement) | FB70257 |
| Quantité | 1Chaque |