Learn More
MAPA™ Gants à résistance chimique Temp-Tec™ NL-56 avec isolation thermique
Code produit 11790209 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8
9
Conditionnement:
1 paire
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11790209 9 1 pièce
15132959 8 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11790209 Fournisseur MAPA™ Code fournisseur 4021131
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La construction lourde offre une résistance chimique polyvalente aux acides et aux solvants aliphatiques. La doublure en coton à double maille protège les mains pendant les applications à haute température.
Protection contre les températures extrêmes
  • La construction lourde offre une résistance chimique polyvalente aux acides et aux solvants aliphatiques
  • La doublure en coton double tricot protège les mains  lors des applications à haute température
  • Le revêtement en néoprène avec finition bosselée améliore la préhension des objets humides ou glissants
  • Manchette de gants de 14 in de longueur Gauntlet pour une protection supplémentaire des bras
  • Approuvés par la FDA, norme 21 CFR
Spécification
Certifications/Conformité FDA 21 CFR 170-199
Coating Material Néoprène
Couleur Noir, Bleu
Finition externe Partiellement texturé
Dimensions 9
Temperature (Metric) Max 300°F
Norme EN388 2212
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES ACJKL
À utiliser avec (application) Travail dans une chaufferie, traitement chimique, manipulation de tuyaux chauds, nettoyage à la vapeur et extrusion de polymères
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Coton à double maille
Séries Temp-Tec™ NL-56
Yarn Gauge 15
Longueur (impériale) 14 in
Longueur (métrique) 35,6 cm